Learn More
3-Chloro-5-(3-chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azépine (>90 %), TRC
Code produit 30364481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364481 100 mg -
30351076 1 g 1g
30351077 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364481 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC365075100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51551-41-8
Formule moléculaire C17 H17 Cl2 N
Poids moléculaire (g/mol) 306.23
Nom IUPAC 2-chloro-11-(3-chloropropyl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine
SMILES ClCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-(3-chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azep
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17Cl2N/c18-10-3-11-20-16-5-2-1-4-13(16)6-7-14-8-9-15(19)12-17(14)20/h1-2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2
Poids de la formule 305.0738