Learn More
3-Chloro-5-fluoroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441230 5 g 5g
11431230 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441230 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26338.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4863-91-6 | C6H5ClFN | 145.561 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4863-91-6
Formule moléculaire C6H5ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 145.561
Numéro MDL MFCD03407962
Clé InChI LPIFAHAICWJMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pubchem2953, acmc-209kdj, 3-chloro-5-fluorobenzenamine, 5-chloro-3-fluorophenylamine, ksc493m9f, 3-chloro-5-fluoro-phenylamine, buttpark 44\01-96
CID PubChem 2734838
Nom IUPAC 3-chloro-5-fluoroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-fluoroaniline
Quantité 5 g
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.562-1.564
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 145.56
Pourcentage de pureté 97%