Learn More
3-chloro-5-fluoroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10441553 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10441553 5 g Flacon en verre 5g
10670935 1 g Flacon en verre 1g
10696964 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10441553 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 374740050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4863-91-6 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4863-91-6
Formule moléculaire C6H5ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 145.56
Numéro MDL MFCD03407962
Clé InChI LPIFAHAICWJMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pubchem2953, acmc-209kdj, 3-chloro-5-fluorobenzenamine, 5-chloro-3-fluorophenylamine, ksc493m9f, 3-chloro-5-fluoro-phenylamine, buttpark 44\01-96
CID PubChem 2734838
Nom IUPAC 3-chloro-5-fluoroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-chloro-5-fluoroaniline
% min. CAS 96.0
Couleur Orange à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.4500g/mL
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5610 to 1.563
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Gravité spécifique 1.45
Formule linéaire ClC6H3(F)NH2
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 145.56
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-5-fluoroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.