Learn More
Acide 3-chloro-5-fluorobenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15424827 1 g 1g
15434827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32137.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 328956-61-2 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-chloro5-fluorobenzèneboronique est utilisé comme une matière première et un intermédiaire importants dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328956-61-2
Formule moléculaire C6H5BClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 174.36
Numéro MDL MFCD06801741
Clé InChI XYQDHVBKUNNLGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl, pubchem6363, acmc-1agjy, ksc497k5n, 3-borono-5-fluorochlorobenzene, 3-chloro-5-fluoro-benzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluoro-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid
CID PubChem 15391287
Nom IUPAC Acide(3-chloro-5-fluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC(F)=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 174.37
Pourcentage de pureté 95%