Learn More
3-Chloro--fluorobenzonitrile,5-fluorobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15494277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494277 25 g 25g
15484277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31669.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 327056-73-5
Formule moléculaire C7H3ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 155.556
Numéro MDL MFCD03407967
Clé InChI GIKLRWNRBOLRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-fluoro benzonitrile, 3-chloro-5-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 3-chloro-5-fluoro, 5-chloro-3-fluorobenzenecarbonitrile, 5-chloro-3-fluorobenzonitrile, pubchem4725, acmc-1afkx, 3-fluoro-5-chloro-benzonitrile, 5-fluoro-3-chloro-benzonitrile, buttpark 45\01-07
CID PubChem 2734841
Nom IUPAC 3-chloro-5-fluorobenzonitrile
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Point de fusion 54°C to 59°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 155.56
Pourcentage de pureté 97%