Learn More
Bromure de 3-chloro-5-fluorophénylmagnésium, 0,50 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Code produit 15471576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471576 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15471576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54775.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Re
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide
CAS 480438-50-4
Formule moléculaire C6H3BrClFMg
Numéro MDL MFCD02260214
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonyme 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl magnesium, ikmssontwseqmt-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, magnesium, bromo 3-chloro-5-fluorophenyl, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-chloro-5-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI IKMSSONTWSEQMT-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC(Cl)=CC([Mg]Br)=C1
Nom IUPAC Magnésium ; 1-chloro-3-fluorobenzène-5-ide ; Bromure
Poids moléculaire (g/mol) 233.75
CID PubChem 2778633
Poids de la formule 233.75
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M dans 2-MeTHF