Learn More
3-Chloro-5-méthoxyaniline, TRC
Code produit 30363374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30363374 10 g
30360648 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30363374 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36790010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10272-06-7
Formule moléculaire C7H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 157.6
Synonyme 5-Chloro-m-anisidine, 3-Chloro-5-methoxybenzenamine
Nom IUPAC 3-chloro-5-méthoxyaniline
SMILES COc1cc(N)cc(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-methoxyaniline
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3
Poids de la formule 157.0294