Learn More
Acide 3-chloro-5-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444607 1 g 1g
15454607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31960.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 82477-67-6 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82477-67-6
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.59
Numéro MDL MFCD01317994
Clé InChI RRVHCVOVXPMKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-methoxy-benzoic acid, 5-chloro-m-anisic acid, 3-carboxy-5-chloroanisole, 3-chloro-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-chloro-5-methoxy, pubchem14017, acmc-20ac57, ksc447q4j, cs-waa0107, benzoicacid, 3-chloro-5-methoxy
CID PubChem 12909341
Nom IUPAC Acide3-chloro-5-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(Cl)=CC(=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.59
Pourcentage de pureté 98%