Learn More
Chlorhydrate [3-chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridyl]méthylamine, 97 %, Maybridge
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | [3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]methylamine hydrochloride |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 247.05 |
| Pourcentage de pureté | 97% |