Learn More
Acide 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448855 1 g 1g
15458855 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448855 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34258.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 80194-68-9 | Molecular Formula: C7H3ClF3NO2 | Molecular Weight: 225.551 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80194-68-9
Formule moléculaire C7H3ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.551
Numéro MDL MFCD00277482
Clé InChI HXRMCZBDTDCCOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-carboxy-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, ksc446c7n, 3-chloro-5-trifluoromethylpicolinic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-picolinic acid
CID PubChem 2821908
Nom IUPAC Acide 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.6
Pourcentage de pureté 97%