Learn More
Acide 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458855 250 mg 250mg
15448855 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458855 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34258.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80194-68-9
Formule moléculaire C7H3ClF3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.551
Numéro MDL MFCD00277482
Clé InChI HXRMCZBDTDCCOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-carboxy-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, ksc446c7n, 3-chloro-5-trifluoromethylpicolinic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-picolinic acid
CID PubChem 2821908
Nom IUPAC Acide 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)C(=O)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 225.6
Pourcentage de pureté 97%