Learn More
3-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique, TRC
Code produit 30351512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30351512 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC432835100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
CAS 80194-68-9
Formule moléculaire C7 H3 Cl F3 N O2
Quantité 100 mg
Synonyme 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-carboxylic acid, 3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-12-5(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 225.55
Poids de la formule 224.9804