Learn More
3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 181.54 |
| Pourcentage de pureté | 97% |