Learn More
3-chloro-6-iodopyridazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400829 1 g 1g
15410829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15400829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63879.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 135034-10-5 | C4H2ClIN2 | 240.43 g/mol
Reacant in Suzuki-Miyaura coupling reaction. Reactant in the synthesis of 6-Chloropyridazine-3-carbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la réaction de couplage de Suzuki-Miyaura. Réactif dans la synthèse de 6-chloropyridazine-3-carbonitrile.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135034-10-5
Formule moléculaire C4H2ClIN2
Poids moléculaire (g/mol) 240.43
Numéro MDL MFCD08275187
Clé InChI PNEPCDPKMXJYIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-6-iodo-pyridazine, pyridazine, 3-chloro-6-iodo, 3-chloro-6-pyrazine, acmc-1cg9b, ksc169s6d, 3-chloranyl-6-iodanyl-pyridazine, 6-chloro-3-iodopyridazine, 3-chloro-6-iodo-1,2-diazine
CID PubChem 15418839
Nom IUPAC 3-chloro-6-iodopyridazine
SMILES ClC1=NN=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-6-iodopyridazine
Point de fusion 110°C to 120°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 240.43
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide