Learn More
3-Chloro-6-méthoxy-2-(4-méthoxyphényl)benzo[b]thiophène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene |
| CAS | 103597-06-4 |
| Formule moléculaire | C16H13ClO2S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-benzo[b]thiophene |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-18-11-5-3-10(4-6-11)16-15(17)13-8-7-12(19-2)9-14(13)20-16/h3-9H,1-2H3 |
| SMILES | ClC1=C(C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C1C=CC(OC)=C3 |
| Nom IUPAC | 3-chloro-6-méthoxy-2-(4-méthoxyphényl)benzo[b]thiophène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 304.79 |
| Poids de la formule | 304.03 |