Learn More
Chlorure de 3-chloro-alpha-toluènesulfonyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441067 25 g 25g
11421067 1 g 1g
11431067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11441067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24073.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24974-73-0 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3-chloro-alpha-toluènesulfonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Stocker sous gaz inerte sec. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24974-73-0
Formule moléculaire C7H6Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 225.083
Numéro MDL MFCD02683111
Clé InChI LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro
CID PubChem 2757802
Nom IUPAC Chlorure de (3-chlorophényl)méthanesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Point de fusion 69°C to 75°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 225.09
Pourcentage de pureté 96%