Learn More
Chlorhydrate de 3-chloro-N-méthylpropan-1-amine, TRC
Code produit 30351992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351992 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351992 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3805981G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 97145-88-5
Formule moléculaire C4H10ClN•(HCl)
Quantité 1 g
Synonyme Fluoxetine Impurity, 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl(3-chloropropyl)amine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6-4-2-3-5;/h6H,2-4H2,1H3;1H
SMILES CNCCCCl.Cl
Nom IUPAC 3-cloro-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 107.583646
Poids de la formule 143.0269