Learn More
Chlorhydrate de 3-chloro-N-méthylpropan-1-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 97145-88-5 |
| Formule moléculaire | C4H10ClN•(HCl) |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Fluoxetine Impurity, 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl(3-chloropropyl)amine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6-4-2-3-5;/h6H,2-4H2,1H3;1H |
| SMILES | CNCCCCl.Cl |
| Nom IUPAC | 3-cloro-N-metilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 107.583646 |
| Poids de la formule | 143.0269 |