Learn More
3-Chloro-N,N-diméthylaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362586 25 g 25g
11352586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08563.14
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 6848-13-1 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
It can be used to produce 3-(3-dimethylamino-phenyl)-acrylic acid butyl ester at the temperature of 140°C in the presence of reagent Na2CO3 and solvent N,N-dimethyl-acetamide with the reaction time of 20 hours.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé pour produire l’ester butylique de l’acide 3-(3-diméthylamino-phényl)-acrylique à la température de 140°C en présence de Na2CO3 réactif et de N,N-diméthyl-acétamide solvant avec le temps de réaction de 20 heures.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6848-13-1
Formule moléculaire C8H10ClN
Poids moléculaire (g/mol) 155.625
Numéro MDL MFCD00018456
Clé InChI CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride
CID PubChem 23285
Nom IUPAC 3-chloro-N,N-diméthylaniline
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Point d’ébullition 230°C to 232°C
Indice de réfraction 1.576
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2206152
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 155.63
Pourcentage de pureté 95%