Learn More
3-Chloroacénaphtène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloroacenaphthene |
| CAS | 5573-31-9 |
| Formule moléculaire | C12H9Cl |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3-Chloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9Cl/c13-11-7-5-9-3-1-2-8-4-6-10(11)12(8)9/h1-3,5,7H,4,6H2 |
| SMILES | Clc1ccc2cccc3CCc1c23 |
| Nom IUPAC | 3-chloro-1,2-dihydroacétylène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.65 |
| Poids de la formule | 188.0393 |