Learn More
3’-chloroacétanilide, 98+ %
Code produit 11482737
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11482737 100 g 100g
11472737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11482737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14921.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 588-07-8
Formule moléculaire C8H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 169.608
Numéro MDL MFCD00016341
Clé InChI MUUQHCOAOLLHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-chloroacetanilide, 3-chloroacetanilide, n-3-chlorophenyl acetamide, m-chloroacetanilide, acetamide, n-3-chlorophenyl, acetanilide, 3'-chloro, meta-chloroacetanilide, unii-74h09hu61j, acetic acid, amide, n 3-chlorophenyl, m-chloroacetoanilide
CID PubChem 11493
Nom IUPAC N-(3-Chlorophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Chloroacetanilide
Point de fusion 75°C to 79°C
Quantité 100 g
Beilstein 2208105
Merck Index 14,2111
Poids de la formule 169.61
Pourcentage de pureté ≥98%