Learn More
3-Chloroacetanilide, TRC
Code produit 30137520
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137520 10 g 10g
30008555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137520 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC32537010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 588-07-8
Formule moléculaire C8 H8 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 169.608
Synonyme N-(3-Chlorophenyl)acetamide, NSC 39967, NSC 6116, m-Chloroacetanilide
Nom IUPAC N-(3-chlorophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloroacetanilide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Poids de la formule 169.029
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.