Learn More
3'-chloroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10785791 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10785791 100 g Flacon en verre 100g
10765621 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10785791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134841000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-02-5
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000593
Clé InChI UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
CID PubChem 14933
Nom IUPAC 1-(3-chlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Chloroacetophenone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1900g/mL
Point d’ébullition 227°C to 229°C
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5480 to 1.55
Quantité 100 g
Beilstein 07, 282
Merck Index 10, 2082
Gravité spécifique 1.19
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide