Learn More
3’-chloroacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497437 25 g 25g
11487437 5 g 5g
11407447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15592.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-02-5
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000593
Clé InChI UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
CID PubChem 14933
Nom IUPAC 1-(3-chlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Chloroacetophenone
Densité 1.191
Point d’ébullition 227°C to 229°C
Point d’éclair 105°C (221°F)
Indice de réfraction 1.5506
Quantité 25 g
Numéro UN UN3416
Beilstein 636318
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté ≥98%