Learn More
3-chloroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469872 500 g 500g
11319499 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469872 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12019.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-42-9 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
3-Chloroaniline was the only aniline compound to increase plasmaALT/GPT activity at 48 h. It is employed in the bioaugmentation of activated sludge.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-chloroaniline est le seul composé anilinique à augmenter l’activité ALT/GPT dans le plasma à 48 h. Elle est utilisée dans la bio-augmentation des boues activées.
Solubilité
Soluble dans l’eau. [6,8 g/l (20°C)].
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Incompatible avec les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-42-9
Formule moléculaire C6H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 127.57
Numéro MDL MFCD00007765
Clé InChI PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro
CID PubChem 7932
Nom IUPAC 3-chloroaniline
SMILES NC1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloroaniline
Point de fusion -10°C
Densité 1.21
Quantité 500 g
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.594
Numéro UN UN2019
Beilstein 605969
Merck Index 14,2118
Point d’ébullition 230°C
Informations sur la solubilité Soluble in water. [6.8g/L (20°C)].
Poids de la formule 127.57
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloroaniline