Learn More
3-chlorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11430793
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11430793 25 g 25g
11440793 100 g 100g
11450793 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11430793 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A13254.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
3-Chlorobenzaldehyde, is used as a medicine, dye intermediates and specialty chemicals. It is mainly used to produce medicine material and intermediate, chloral alcoholate and intermediate of acid mordant azurine-6B on dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-chlorobenzaldéhyde est utilisé comme médicament, comme intermédiaire de colorants et comme produit chimique spécialisé. Il est principalement utilisé pour produire du matériel médical et intermédiaire, de l’alcoolate chloral et de l’intermédiaire de l’acide azurine6-B à mordant sur les colorants.
Solubilité
Il est soluble dans l’alcool, l’éther et l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases fortes, des agents oxydants forts, des agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 587-04-2
Formule moléculaire C7H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 140.566
Numéro MDL MFCD00003350
Clé InChI SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
CID PubChem 11477
Nom IUPAC 3-chlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzaldehyde
Point de fusion 16°C to 18°C
Densité 1.239
Point d’ébullition 213°C to 214°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.564
Quantité 25 g
Beilstein 507098
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in alcohol,ether,and acetone. Insoluble in water.
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chlorobenzaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chlorobenzaldehyde