Learn More
3-chlorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450793
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450793 500 g 500g
11430793 25 g 25g
11440793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450793 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13254.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
3-Chlorobenzaldehyde, is used as a medicine, dye intermediates and specialty chemicals. It is mainly used to produce medicine material and intermediate, chloral alcoholate and intermediate of acid mordant azurine-6B on dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-chlorobenzaldéhyde est utilisé comme médicament, comme intermédiaire de colorants et comme produit chimique spécialisé. Il est principalement utilisé pour produire du matériel médical et intermédiaire, de l’alcoolate chloral et de l’intermédiaire de l’acide azurine6-B à mordant sur les colorants.
Solubilité
Il est soluble dans l’alcool, l’éther et l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des bases fortes, des agents oxydants forts, des agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 587-04-2
Formule moléculaire C7H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 140.566
Numéro MDL MFCD00003350
Clé InChI SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
CID PubChem 11477
Nom IUPAC 3-chlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzaldehyde
Point de fusion 16°C to 18°C
Densité 1.239
Point d’ébullition 213°C to 214°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.564
Quantité 500 g
Beilstein 507098
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in alcohol,ether,and acetone. Insoluble in water.
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté 97%