Learn More
3-chlorobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-3777840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10132470 25 mL Flacon en verre 25mL
10786511 100 mL Flacon en verre 100mL
10686354 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10132470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108610250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 587-04-2
Formule moléculaire C7H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 140.57
Numéro MDL MFCD00003350
Clé InChI SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
CID PubChem 11477
Nom IUPAC 3-chlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-chlorobenzaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 17°C to 18°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2410g/mL
Point d’ébullition 213°C to 215°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CHO
Indice de réfraction 1.5630 to 1.565
Quantité 25 mL
Beilstein 07, 234
Gravité spécifique 1.241
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Poids de la formule 140.57
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.