Learn More
3-Chlorobenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 587-04-2 |
| Formule moléculaire | C7H5ClO |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 3-Chlorobenzaldehyde, 3-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 60107, m-Chlorobenzaldehyde, m-Chlorobenzenecarboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H |
| SMILES | Clc1cccc(C=O)c1 |
| Nom IUPAC | 3-chlorobenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.57 |
| Poids de la formule | 140.0029 |