Learn More
3-Chlorobenzamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460213 10 g 10g
11470213 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460213 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11389.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 618-48-4 | Molecular Formula: C7H6ClNO | Molecular Weight: 155.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-48-4
Formule moléculaire C7H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 155.58
Numéro MDL MFCD00014799
Clé InChI MJTGQALMWUUPQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorobenzamide, benzamide, 3-chloro, 3-chloro-benzamide, benzamide, m-chloro-8ci, benzamide, m-chloro, 5-chlorobenzamide, pubchem3618, acmc-1b3cu, wce
CID PubChem 69254
ChEBI CHEBI:10587
Nom IUPAC 3-chlorobenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzamide
Point de fusion 133°C to 136°C
Quantité 10 g
Beilstein 1859940
Poids de la formule 155.58
Pourcentage de pureté ≥98%