Learn More
3-Chlorobenzénamine, TRC
Code produit 30134915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134915 100 g 100g
30005272 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134915 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC364610100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-42-9
Formule moléculaire C6 H6 Cl N
Poids moléculaire (g/mol) 127.57
Synonyme Aniline, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzenamine, 1-Amino-3-chlorobenzene, 3-Amino-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-aminobenzene, 3-Chloroaniline, 3-Chlorophenylamine, 5-Chloroaniline, Fast Orange GC Base, NSC 17581, Orange GC base, m-Aminochlorobenzene, m-Chloroaniline, m-Chlorophenylamine
Nom IUPAC 3-chloroaniline
SMILES Nc1cccc(Cl)c1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chloroaniline
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Poids de la formule 127.0189