Learn More
Acide 3-chlorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435897
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435897 1 g 1g
11445897 5 g 5g
11455897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24444.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 63503-60-6 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
It is employed as a reactant involved in 1,4-conjugate addition reactions with ethenesulfonamides to form arylethanesulfonamides, Suzuki-Miyaura reactions with dibromotrifluoromethylbenzene, cross-coupling reactions with diazoesters3 or potassium cyanate. It is involved in the synthesis of biarylketones and phthalides and synthesis of inhibitors including PDE4 inhibitors6 among others.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif impliqué dans les réactions d’addition de 1,4-conjugué avec des éthène-sulfonamides pour former des arylethane-sulfonamides, des réactions de Susuki-Miyaura avec du dibromotrifluorométhylbenzène, des réactions de couplage croisé avec des diazoesters3 ou du cyanate de potassium. Il participe à la synthèse des biarylcétones et des phtalides et à la synthèse d’inhibiteurs, notamment des inhibiteurs6 de PDE4.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’éther, le tétrahydrofurane, le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide, le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63503-60-6
Formule moléculaire C6H6BClO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.37
Numéro MDL MFCD00161354
Clé InChI SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorophenyl boronic acid, 3-chlorobenzeneboronic acid, 3-chlorophenyl boranediol, 3-chlorophenylbornic acid, 3-chloro benzene boronic acid, m-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-chlorophenyl, pubchem1785
CID PubChem 2734323
Nom IUPAC Acide 3(-chlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzeneboronic acid
Point de fusion 180°C to 185°C
Quantité 1 g
Beilstein 2936343
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. soluble in ether,tetrahydrofuran,,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,methanol.
Poids de la formule 156.38
Pourcentage de pureté 97%