Learn More
3-Chlorobenzènesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358105 5 g 5g
11348105 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358105 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08349.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17260-71-8 | C6H6ClNO2S | 191.63 g/mol
It can react with 1-chloro-4-isocyanato-benzene to prepare C13H10Cl2N2O3S in the presence of 1 N aq. NaOH and solvent acetone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut réagir avec le 1-chloro-4-isocyanato-benzène pour préparer le C13H10Cl2N2O3S en présence de 1 N aq. NaOH et solvant acétone.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17260-71-8
Formule moléculaire C6H6ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 191.63
Numéro MDL MFCD00051976
Clé InChI WSYQJNPRQUFCGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenesulfonamide, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-sulfonamide, 3-chlorobenzenesulphonamide, 3-chloro-benzenesulfonamide, m-chlorobenzenesulfonamide, acmc-20a3ig, 3-chlorobenzensulfonamide, 3-chloranylbenzenesulfonamide, benzenesulfonamide,3-chloro, benzenesulfonamide, 3-chloro-9ci
CID PubChem 519377
Nom IUPAC 3-chlorobenzènesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzenesulfonamide
Point de fusion 144°C to 148°C
Quantité 5 g
Beilstein 2832245
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 191.64
Pourcentage de pureté 98%