Learn More
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride |
| Point de fusion | ∼21°C |
| Densité | 1.499 |
| Point d’ébullition | 102°C to 104°C (1 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.569 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 2937139 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Show More |