Learn More
3-2Acide chlorobenzo[b]thiophène--carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344524 5 g 5g
11334524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11344524 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01257.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21211-22-3 | C9H5ClO2S | 212.647 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21211-22-3
Formule moléculaire C9H5ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 212.647
Numéro MDL MFCD00014579
Clé InChI HJTMIYKPPPYDRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylicacid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro, 3-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, pubchem18541, 3-chloro-benzo b thiophene carboxylic acid, acmc-1coc0, cbmicro_009255
CID PubChem 307964
Nom IUPAC Acide 3-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(S2)C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 265°C to 267°C
Quantité 5 g
Beilstein 1425602
Poids de la formule 212.65
Pourcentage de pureté 97%