Learn More
Acide 3-chlorobenzoïque, TRC
Code produit 30368747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368747 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3646451G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzoic acid
CAS 535-80-8
Formule moléculaire C7 H5 Cl O2
Quantité 1 g
Synonyme Benzoic acid, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzoic acid, NSC 8443, m-Chlorobenzoic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1
Nom IUPAC Acide 3-chlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 156.57
Poids de la formule 155.9978