Learn More
3-chlorobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490763 250 g 250g
11470763 10 g 10g
11480763 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490763 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13237.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
CAS: 766-84-7 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 766-84-7
Formule moléculaire C7H4ClN
Poids moléculaire (g/mol) 137.57
Numéro MDL MFCD00001798
Clé InChI WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 3-chloro, m-chloro benzonitrile, m-cyanochlorobenzene, benzonitrile, m-chloro, 3-chlorobenzenecarbonitrile, 5-chlorobenzonitrile, 3-chloro benzonitrile, 3-chloro-benzonitrile, pubchem3624
CID PubChem 13015
Nom IUPAC 3-chlorobenzonitrile
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzonitrile
Point de fusion 39°C to 42°C
Densité 1.14
Quantité 250 g
Odeur Almond-like
Numéro UN UN3439
Beilstein 1906694
Point d’ébullition 94°C (10 mmHg)
Poids de la formule 137.57
Pourcentage de pureté 99%