Learn More
3-Chlorobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10274130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10274130 10 g Flacon en verre -
10249453 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10274130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108680100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 766-84-7 | C7H4ClN | 137.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-84-7
Formule moléculaire C7H4ClN
Poids moléculaire (g/mol) 137.57
Numéro MDL MFCD00001798
Clé InChI WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 3-chloro, m-chloro benzonitrile, m-cyanochlorobenzene, benzonitrile, m-chloro, 3-chlorobenzenecarbonitrile, 5-chlorobenzonitrile, 3-chloro benzonitrile, 3-chloro-benzonitrile, pubchem3624
CID PubChem 13015
Nom IUPAC 3-chlorobenzonitrile
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzonitrile
Point de fusion 38°C to 42°C
% min. CAS 98.5
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Quantité 10 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire ClC6H4CN
Beilstein 09, 339
Point d’ébullition 94°C (11.0 mmHg)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 137.57
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.