Learn More
3-chlorobenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496276 25 g 25g
11486276 5 g 5g
11406286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23085.14
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1016-78-0 | C13H9ClO | 216.664 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1016-78-0
Formule moléculaire C13H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 216.664
Numéro MDL MFCD00009816
Clé InChI CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-chloro, methanone, 3-chlorophenyl phenyl, m-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl-phenylmethanone, methanone, 3-chlorophenyl pheny, 3-chlorophenyl phenyl ketone, 5-chlorobenzophenone, pubchem24414
CID PubChem 66098
Nom IUPAC (3-chlorophényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzophenone
Point de fusion 81°C to 85°C
Quantité 25 g
Beilstein 1869822
Poids de la formule 216.67
Pourcentage de pureté ≥98%