Learn More
3-Chlorobenzophénone, TRC
Code produit 30359693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30359693 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359693 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37367510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzophenone
CAS 1016-78-0
Formule moléculaire C13H9ClO
Quantité 10 g
Synonyme (3-Chlorophenyl)phenylmethanone, (3-Chlorophenyl)(phenyl)methanone, 3-Chlorobenzophenone, 3-Chlorophenyl Phenyl Ketone, NSC 5456
Formule InChI InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(Cl)=C2
Nom IUPAC (3-chlorophényl)(phényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 216.66
Poids de la formule 216.03