Learn More
3-Chlorobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11498687
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11498687 25 g 25g
11408697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19854.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3-chlorobenzotrifluorure est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau <0,1 g/100 mL at 22°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-15-7
Formule moléculaire C7H4ClF3
Poids moléculaire (g/mol) 180.554
Numéro MDL MFCD00000594
Clé InChI YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-3-trifluoromethyl benzene, m-chlorobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-3-trifluoromethyl, 3-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-chlorotrifluoromethylbenzene, m-trifluoromethylphenyl chloride, meta trifluoromethyl chlorobenzene, 3-chlorotrifluorotoluene, ccris 2810
CID PubChem 7374
Nom IUPAC 1-chloro-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzotrifluoride
Point de fusion -56°C
Point d’ébullition 137°C to 138°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2234
Beilstein 510215
Poids de la formule 180.56
Pourcentage de pureté 98%