Learn More
3-Chlorobenzotrifluorure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene |
| CAS | 98-15-7 |
| Formule moléculaire | C7 H4 Cl F3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Fluoxetine Impurity 16 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | 1-chloro-3-(trifluorométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.55 |
| Poids de la formule | 179.9954 |