Learn More
3-Chlorobenzotrifluorure, TRC
Code produit 30351347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351347 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC42874525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
CAS 98-15-7
Formule moléculaire C7 H4 Cl F3
Quantité 25 g
Synonyme Fluoxetine Impurity 16
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
Nom IUPAC 1-chloro-3-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 180.55
Poids de la formule 179.9954