Learn More
3-Chlorobenzoyl Cyanure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chlorobenzoyl Cyanide |
| CAS | 26152-02-3 |
| Formule moléculaire | C8 H4 Cl N O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H4ClNO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-10/h1-4H |
| SMILES | Clc1cccc(c1)C(=O)C#N |
| Nom IUPAC | cianuro de 3-clorobenzoilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.577 |
| Poids de la formule | 164.998 |