Learn More
3-chlorobenzoylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491628 5 g 5g
11481628 1 g 1g
11401638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13913.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21667-62-9 | C9H6ClNO | 179.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21667-62-9
Formule moléculaire C9H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 179.60
Numéro MDL MFCD00067891
Clé InChI IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorobenzoylacetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 3-chlorophenacylcyanide, 3-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxo-propanenitrile, beta-ketonitrile 5b, pubchem12046, m-chlorophenacyl cyanide, acmc-1cqmb, maybridge1_004670
CID PubChem 140855
Nom IUPAC 3-(3-chlorophényl)-3-oxopropanenitrile
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzoylacetonitrile
Point de fusion 78°C to 83°C
Quantité 5 g
Beilstein 2414476
Poids de la formule 179.61
Pourcentage de pureté 98%