Learn More
3-chlorobenzyl cyanure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chlorobenzyl Cyanide |
| CAS | 1529-41-5 |
| Formule moléculaire | C8 H6 Cl N |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 3-Chloro-benzeneacetonitrile, (m-Chlorophenyl)-acetonitrile, 1-Chloro-3-(cyanomethyl)benzene, 2-(3-Chlorophenyl)acetonitrile, 3-Chlorobenzeneacetonitrile, 3-Chlorobenzyl cyanide, 3-Chlorophenylacetonitrile, m-Chlorobenzyl Cyanide, m-Chlorobenzyl Nitrile, m-Chlorophenylacetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | Clc1cccc(CC#N)c1 |
| Nom IUPAC | 2-(3-chlorophényl)acétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.59 |
| Poids de la formule | 151.0189 |