Learn More
3-chlorobenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10613712 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10613712
Marque: Thermo Scientific Acros 297570050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4152-90-3 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4152-90-3
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.6
Numéro MDL MFCD00040752
Clé InChI BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorobenzylamine, 3-chlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro, 1-3-chlorophenyl methanamine, m-chlorobenzylamine, 3-chloro-benzylamine, m-chlorobenzyl amine, 3-chlorophenyl methylamine, chembl12957, c2a
CID PubChem 77802
Nom IUPAC (3-chlorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 112.0°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5575 to 1.5605
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.15
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide