Learn More
3-Chlorobenzylidèneacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484103 25 g 25g
11474103 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484103 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10332.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20766-36-3 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20766-36-3
Formule moléculaire C10H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 180.631
Numéro MDL MFCD00052851
Clé InChI VWEPXSRBBXPYSM-AATRIKPKSA-N
Synonyme 3e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chlorophenyl-but-3-en-2-one, 3-chlorobenzylideneacetone, 3-chloro-benzalacetone, 3-chlorostyrylmethyl ketone, 3-chlorobenzylidene acetone, chembl73680, e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one
CID PubChem 5373975
Nom IUPAC (E)-4-(3-chlorophényl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=CC(=CC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzylideneacetone
Point d’ébullition 123°C to 125°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 180.64
Pourcentage de pureté 98%