Learn More
Chlorure de 3-chlorobenzylmagnésium, 0,50M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460936 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15460936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54237.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3-chlorobenzylmagnésium est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzylmagnesium chloride
CAS 29874-01-9
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C7H6Cl2Mg
Numéro MDL MFCD01319894
Numéro UN UN2924
Synonyme 3-chlorobenzylmagnesium chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl magnesium, fxqfoxtujoawnn-uhfffaoysa-m, magnesium,1-chloro-3-methanidylbenzene,chloride, 3-chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50m in 2-methf, 3-chlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Clé InChI FXQFOXTUJOAWNN-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC1=CC(Cl)=CC=C1
Nom IUPAC magnésium ; 1-chloro-3-méthanylbenzène ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 185.33
CID PubChem 13078164
Poids de la formule 185.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M dans 2-MeTHF