Learn More
3-Chlorocatechol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Chlorocatechol |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H |
| Poids de la formule | 143.9978 |